Merck
156035
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenol
99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-m-cresol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.11
Beilstein:
2045663
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.56 mmHg ( 40 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
178-179 °C (lit.)
mp
−2-−1.8 °C (lit.)
gęstość
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
Klucz InChI
UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(Trifluoromethyl)phenol (3-Hydroxybenzotrifluoride) was used in the preparation of travoprost (antiglaucoma agent).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Boulton LT, et al.
Organic Process Research & Development, 6(2), 138-145 (2002)
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)