Kluczowe dokumenty
185787
4-Chlorophenol
≥99%
Synonim(y):
4-Chlorofenol, 4-hydroksychlorobenzen, Kwas p-chlorofenowy, p-chlorofenol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49.8 °C)
Próba
≥99%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
<1.0% Phenol
bp
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly brownish-yellow
gęstość
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Klucz InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a substrate in the visible-light-induced degradation studies of phenolic compounds in an aqueous suspension of pure TiO2.
- As a model chlorinated organic pollutant in the hydrodechlorination studies of phenols using palladium nanocrystal catalysts.
- To prepare 4-chlorocatechol, hydroquinone, and benzoquinone via photo mineralization using Degussa P25 TiO2.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?