Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
gęstość
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Klucz InChI
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?