Próba
98%
Formularz
crystals
bp
206 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Klucz InChI
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?