Key Documents
D70406
3,4-Dichlorophenol
99%
Synonim(y):
3,4-DCP
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
crystals
tw
~253 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
Klucz InChI
WDNBURPWRNALGP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?