Próba
95%
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
Klucz InChI
LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Hexachlorophene, a fungicide, by the reaction with formaldehyde in the presence of concentrated H2SO4.
- 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T), a herbicide.
- N-Benzyl-2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetamide, which is used as an intermediate to prepare 4-benzyl-6,7-dichloro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one via Smiles rearrangement.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
271.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
133.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol