Merck
442284
Supelco
2,3,5,6-Tetrachlorophenol
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.89
Beilstein:
2049586
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 50 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
Klucz InChI
KEWNKZNZRIAIAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3,5,6-tetrachlorofenol należy do klasy podstawionych związków fenolowych, które są szeroko stosowane w zastosowaniach przemysłowych, w tym w syntezie pestycydów, barwników, leków, tworzyw sztucznych itp. Znajdują się one w próbkach środowiskowych jako zanieczyszczenia ze względu na ich szerokie zastosowanie.
Zastosowanie
2,3,5,6-tetrachlorofenol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w odciekach ze składowisk odpadów, próbkach wodnych, i próbkach środowiskowych różnymi technikami chromatograficznymi.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Chauhan et al.
Applied microbiology and biotechnology, 52(2), 261-266 (1999-09-28)
Degradation of 2,4,5-trichlorophenol (2,4,5-TCP) and 2,3,5,6-tetrachlorophenol (TeCP) was studied using a two-stage approach that utilized efficient pulse electric discharge (PED) followed by biological degradation with a consortium from acclimated return activated sludge. The chlorinated phenols were treated in the PED
Determination of phenols and chlorophenols as trimethylsilyl derivatives using gas chromatography-mass spectrometry.
Kovacs A, et al.
Journal of Chromatography A, 1194(1), 139-142 (2008)
Evaluation of a dedicated gas chromatography-mass spectrometry method for the analysis of phenols in water.
Vermeulen A, et al.
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 41-46 (2005)
Acute dermal toxicity of tetrachlorophenols in the rat.
S Y Shen et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 31(6), 680-685 (1983-12-01)
Determination of chlorophenols by solid-phase microextraction and liquid chromatography with electrochemical detection.
Sarrion NM, et al.
Journal of Chromatography A, 947(2), 155-165 (2002)
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)