Merck
36513
Supelco
2,4,5-Trichlorophenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.45
Beilstein:
607569
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
248 °C/740 mmHg (lit.)
mp
67-69 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H
Klucz InChI
LHJGJYXLEPZJPM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4,5-trichlorofenol to fenolowy chlorek organiczny, który jest trwały jako zanieczyszczenie środowiska.
Zastosowanie
2,4,5-trichlorofenol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w płynach biologicznych przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o konsumenckich produktach chemicznych i zarządzaniu bezpieczeństwem środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
271.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
133.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Automated on-line column-switching HPLC--MS/MS method for measuring environmental phenols and parabens in serum.
Ye X, et al.
Talanta, 76(4), 865-871 (2008)
James J Collins et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 17(6), 541-548 (2007-04-12)
This study examines serum levels of 2,3,7,8-substituted chlorinated dioxins and furans, and PCBs for 375 Michigan workers with potential chlorophenol exposure, 37 Worker Referents, and 71 Community Referents. The chlorophenol workers were last exposed to trichlorophenol and/or pentachlorophenol 26-62 years
Yotam Gonen et al.
Journal of colloid and interface science, 299(1), 95-101 (2006-03-24)
Adsorption of 2,4,5-trichlorophenol (TCP) and picric acid (PA) by montmorillonite preloaded with crystal violet (CV) up to 80, 100, and 125% of the cation exchange capacity was studied. The adsorption isotherms indicated a strong interaction of TCP and PA with
Mohamed Abdel Salam et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 390(8), 2159-2170 (2008-03-13)
This paper describes a novel application of pristine and chemically modified multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) as the packing materials for the determination of different polyhalogenated organic pollutants, pentachlorophenol, 2,4,5-trichlorophenol, 3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl and 2,2',5,5'-tetrabromobiphenyl, from aqueous solution based on solid phase extraction.
James J Collins et al.
Chemosphere, 76(11), 1550-1556 (2009-06-30)
This study examined serum levels of 2,3,7,8-substituted chlorinated dioxins and furans, and 15 PCBs for 346 New Zealand employees who worked at a site that manufactured 2,4,5-trichlorophenol (TCP) and 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T). Participants with potential TCP or 2,4,5-T exposures
Produkty
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol