Merck
109614
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
98%
Synonim(y):
Chlorek butyrolu, Chlorek kwasu butanowego, Chlorek kwasu masłowego, Chlorek masłowy, Chlorek n-butanoilu, Chlorek n-butyrolu, Chlorek n-butyrylu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.55
Beilstein:
605395
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Butyryl chloride has been used to esterify wood meal dissolved in the ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium chloride.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tongqi Yuan et al.
Bioresource technology, 102(6), 4590-4593 (2011-01-25)
Wood meal was dissolved under identical conditions in the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium chloride ([C(4)mim]Cl) and homogeneously esterified with butyryl chloride and lauroyl chloride in the presence of triethylamine as a neutralizer. The effect of the molar ratio of reagent to
Paulina Majewska
Bioorganic chemistry, 61, 28-35 (2015-06-13)
2-Hydroxy-2-(ethoxyphenylphosphinyl)acetic acid, a new type of organophosphorus compound possessing two stereogenic centers, was investigated. Racemic 2-butyryloxy-2-(ethoxyphenylphosphinyl)acetic acid was synthesized and hydrolyzed using four bacterial species as biocatalysts. In all cases the reaction was more or less stereoselective and isomers bearing
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water