gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
tw
102 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: miscible(lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A reagent in the acylation of thiophene in the liquid phase catalyzed by zeolites.
- A source of CO and -Cl in the chlorocarbonylation of aryl bromides to yield acid chlorides.
- An intermediate in the synthesis of aryl [11C]methylsulfones for PET applications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter