Merck
C116807
Sigma-Aldrich
Cyclopropanecarbonyl chloride
98%
Synonim(y):
Cyclopropanecarboxylic acid chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.53
Beilstein:
471286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
gęstość
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
Klucz InChI
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cyclopropanecarbonyl chloride can be used as an alkylating reagent in the preparation of some chemical building blocks such as formylcyclopropane, cyclopropanecarboxylic acid hydrazide, bis(cyclopropylcarbonyl) peroxide, 1-cyclopropanecarboxamide, 2-cyclopropylcarbonylcyclohexane-1,3-diones and cyclopropyl analog of triazolopiperazine-amides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yi Liu et al.
Journal of environmental sciences (China), 90, 180-188 (2020-02-23)
A novel N,N-dithenoyl-rhodamine based fluorescent and colorimetric Fe3+ probe 1 was designed and synthesized by only one step from Rhodamine B hydrazide and 2-thiophenecarbonyl chloride. The structure of probe 1 was characterized by 1H NMR/13C NMR spectroscopy, IR spectroscopy, and
Thermal decomposition of diacyl peroxide. Part 10. Evidence for acyloxyl radical pair mechanism for 18 O-scrambling of 18 O-labelled cyclopropanecarbonyl peroxide
Fujimori K, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 21(3), 405-412 (1996)
Triazolopiperazine-amides as dipeptidyl peptidase IV inhibitors: Close analogs of JANUVIA?(sitagliptin phosphate)
Kim, Dooseop, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(12), 3373-3377 (2007)
Reductive Oxidation of Acid Chlorides to Aldehydes with Sodium Borohydride and Pyridinium Chlorochromate
Cha JS and Lee DY
Bull. Korean Chem. Soc., 21(12), 1260-1262 (2000)
Palladium (II)-catalyzed highly enantioselective C-H arylation of cyclopropylmethylamines
Chan Kelvin SL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(5), 2042-2046 (2015)