Kluczowe dokumenty
8.41225
Sigma-Aldrich
Methyl cyclopropanecarboxylate
for synthesis
Synonim(y):
Methyl cyclopropanecarboxylate, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
220-690-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
435 °C
bp
119 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 17 °C
gęstość
0.983 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 0.999
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Dermal - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup