Merck
174645
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene
97%
Synonim(y):
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
1734635
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
374 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
gęstość
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used to protect adjacent hydroxyls in inositols as bisacetonides, and 1,2-diols in general.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of the American Chemical Society, 115, 4429-4429 (1993)
Mathieu L Viger et al.
Biomaterials, 133, 119-131 (2017-04-24)
Visualization of biochemical changes associated with disease is of great clinical significance, as it should allow earlier, more accurate diagnosis than structural imaging, facilitating timely clinical intervention. Herein, we report combining stimuli-responsive polymers and near-infrared fluorescent dyes (emission max: 790 nm)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 124-124 (1991)
Zimeng Wang et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 106(12), 3539-3547 (2017-08-23)
Nanocomposite microparticle (nCmP) systems exhibit promising potential in the application of therapeutics for pulmonary drug delivery. This work aimed at identifying the optimal spray-drying condition(s) to prepare nCmP with specific drug delivery properties including small aerodynamic diameter, effective nanoparticle (NP)
Zimeng Wang et al.
International journal of pharmaceutics, 525(1), 264-274 (2017-04-30)
Biocompatible, biodegradable polymers are commonly used as excipients to improve the drug delivery properties of aerosol formulations, in which acetalated dextran (Ac-Dex) exhibits promising potential as a polymer in various therapeutic applications. Despite this promise, there is no comprehensive study