Kluczowe dokumenty
343536
1-Boc-piperazine
97%
Synonim(y):
tert-Butyl piperazine-1-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
43-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- preparation of series of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives
- termination step during synthesis of α,β-poly(2-oxazoline) lipopolymers via living cationic ring opening polymerization
- preparation of monosubstituted piperazines, e.g. in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?