Merck
15502
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperazine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl piperazine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
Beilstein:
879985
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
solid
mp
43-47 °C (lit.)
43-47 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Boc-piperazine undergoes Buchwald-Hartwig amination with various aryl halides to form corresponding amine derivatives. It can be used to synthesize monosubstituted piperazine intermediates of many bioactive molecules and piperazine containing drug substances, such as trazodone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and biological evaluation of new 2-(6-alkyl-pyrazin-2-yl)-1H-benz [d] imidazoles as potent anti-inflammatory and antioxidant agents.
Shankar B, et al.
Medicinal Chemistry Research, 26(9), 1835-1846 (2017)
Design and synthesis of new potent N, N-bis (arylalkyl) piperazine derivatives as multidrug resistance (MDR) reversing agents.
Dei S, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 147, 7-20 (2018)
Conformationally rigid derivatives of WAY-267,464: Synthesis and pharmacology at the human oxytocin and vasopressin-1a receptors.
Jorgensen WT, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 143, 1644-1656 (2018)
Discovery of 1-[2-(2, 4-dimethylphenylsulfanyl) phenyl] piperazine (Lu AA21004): a novel multimodal compound for the treatment of major depressive disorder.
Bang-Andersen B, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 54(9), 3206-3221 (2011)
Synthesis and dual D2 and 5-HT1A receptor binding affinities of 5-piperidinyl and 5-piperazinyl-1 H-benzo [d] imidazol-2 (3 H)-ones.
Ullah N
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 29(2), 281-291 (2014)