Kluczowe dokumenty
245771
Isobutyric anhydride
97%
Synonim(y):
2-Methylpropionic anhydride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.45 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 67 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
624 °F
granice wybuchowości
1.09 %, 87 °F
7.7 %, 127 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?