Merck
245933
Sigma-Aldrich
Valeric anhydride
97%
Synonim(y):
Pentanoic anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
Beilstein:
1770130
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(=O)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C10H18O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
DUCKXCGALKOSJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Valeric anhydride can be used as a reactant to synthesize:
  • Alkyl 9-nitrocamptothecin esters by the esterification reaction.
  • Modified bismuth metal-organic frameworks (Bi-MOFs).
  • O-acylated chitosan nanofibers (CSNFs) for potential usage in biomaterials and food packaging.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
O-acylation of chitosan nanofibers by short-chain and long-chain fatty acids
Zhang Z, et al.
Carbohydrate Polymers, 177, 203-209 (2017)
Zhi-Song Cao et al.
Acta pharmacologica Sinica, 24(2), 109-119 (2003-01-28)
To study the structure-activity relationship of alkyl 9-nitrocamptothecin esters. Two alkyl 9-nitrocamptothecin (9NC) esters 5g and 5h were prepared by esterification reactions of 9NC with valeric anhydride and heptanoic anhydride, respectively. Eight 9NC esters 5a-5h were tested for cytotoxicity against
Synthesis, functionalisation and post-synthetic modification of bismuth metal-organic frameworks
Koppen M, et al.
Dalton Transactions, 46(26), 8658-8663 (2017)
Karolina Skołucka-Szary et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 55, 50-60 (2015-06-29)
In this article, the synthesis of novel biopolymer, chitin dipentanoate (Di-O-Valeryl Chitin, DVCH) has been described. DVCH is a chitin derivative esterified with two valeryl groups at positions 3 and 6 of the N-acetylglucosamine units and it is soluble in