Merck
284688
Sigma-Aldrich
Decanoic anhydride
96%
Synonim(y):
Capric anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)8CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
96%
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
125-140 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)23-20(22)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Klucz InChI
HTWWKYKIBSHDPC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Decanoic anhydride was used in the synthesis of 2-deoxy-2-p-methoxybenzylimideneaminio-1,3,4,6-tetra-O-decanoyl-D-glucopyranose.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
A novel extractant based on D-glucosamine for the extraction of molybdenum and tungsten.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 16, 47-56 (2009)
Paolo Neviani et al.
Journal of nucleic acids, 2010 (2010-08-28)
Here we investigate the supramolecular polymerizations of two lipophilic guanosine derivatives in chloroform by light scattering technique and TEM experiments. The obtained data reveal the presence of several levels of organization due to the hierarchical self-assembly of the guanosine units