Kluczowe dokumenty
286508
Palmitic anhydride
97%
Synonim(y):
Hexadecanoic anhydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
61-64 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H62O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Klucz InChI
QWZBEFCPZJWDKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)