Key Documents
367850
Oleoyl chloride
≥89%
Synonim(y):
(9Z)-9-Octadecenoyl chloride, (Z)-9-Octadecenoyl chloride, 9-(Z)-Octadecen-1-oyl chloride, Oleic acid chloride, Oleic chloride, Oleyl chloride, cis-9-Octadecenoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥89%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
tw
193 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
MLQBTMWHIOYKKC-KTKRTIGZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the chemical modification of the jute fibbers to confer hydrophobicity and resistance to biofibers
- in the synthesis of Oleoyl-S-lipoate, via reaction with dihydrolipoate
- in the preparation of symmetrical triglyceride, 2-oleoyl distearin
- in the preparation of ergosteryl oleate
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?