Kluczowe dokumenty
161667
10-Undecenoyl chloride
97%
Synonim(y):
Chlorek 10-hendecenoilu, Chlorek kwasu ψ-undecylenowego, Chlorek undec-10-enylu, Chlorek ψ- undecenoilu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
allyl
ciąg SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
Klucz InChI
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?