Merck
715433
Sigma-Aldrich
8-Nonenoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
allyl
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2H,1,3-8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
AWQOXJOAQMCOED-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jan D Quell et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1071, 58-67 (2017-05-10)
Identification of metabolites in non-targeted metabolomics continues to be a bottleneck in metabolomics studies in large human cohorts. Unidentified metabolites frequently emerge in the results of association studies linking metabolite levels to, for example, clinical phenotypes. For further analyses these