Merck
464929
Sigma-Aldrich
5-Hexenoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
105 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2H,1,3-5H2,(H,7,8)
Klucz InChI
XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
5-Hexenoic acid may be used for the preparation of iodolactone derivatives and fluorine-containing δ-valerolactones.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stilianos G Roussis et al.
Journal of chromatography. A, 1594, 105-111 (2019-03-02)
In an effort to improve separation of impurities in oligonucleotide drugs, alkyl amines of different length and carbon content were evaluated as reagents in ion pair-reversed phase (IP-RP) HPLC with mass spectrometric detection. A range of columns was tested in
Tertiary aminourea-catalyzed enantioselective iodolactonization.
Gemma E Veitch et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(40), 7332-7335 (2010-08-31)
Synthesis of fluoroalkyl-d-lactones from polyfluoroalkyl iodides and 5-hexenoic acids.
Fang X, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 129(4), 280-285 (2008)
Philipp Höfer et al.
Microbial cell factories, 9, 70-70 (2010-09-18)
Methylotrophic (methanol-utilizing) bacteria offer great potential as cell factories in the production of numerous products from biomass-derived methanol. Bio-methanol is essentially a non-food substrate, an advantage over sugar-utilizing cell factories. Low-value products as well as fine chemicals and advanced materials
Global Trade Item Number
SKUGTIN
464929-5G4061832356730
464929-1G4061832356716