Merck
358940
Sigma-Aldrich
6-Heptenoic acid
99%
Synonim(y):
6-Heptanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Beilstein:
1747265
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
mp
−6.5 °C (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2H,1,3-6H2,(H,8,9)
Klucz InChI
RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Heptenoic acid is a straight-chain terminal alkenoic acid. Electrochemical oxidation of 6-heptenoic acid adsorbed on Pt(111) electrode surface has been reported. Preparation of 6-heptenoic acid has been reported.
Zastosowanie
6-Heptenoic acid may be used in the preparation of 6-(iodomethyl)-hexanolide, via iodo-lactonization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical oxidation of adsorbed alkenoic acids as a function of chain length at Pt (111) electrodes. Studies by cyclic voltammetry, EELS and Auger spectroscopy.
Batina N, et al.
Catalysis Letters, 3(4), 275-297 (1989)
1, 2, 6-Tribromohexane, 5-Hexenylmagnesium Bromide, and 6-Heptenoic Acid1.
Lamb RC and Ayers PW.
The Journal of Organic Chemistry, 27(4), 1441-1442 (1962)
Preparation of seven-membered and medium-ring lactones by iodo lactonization.
Simonot B and Rousseau G.
The Journal of Organic Chemistry, 58(1), 4-5 (1993)