124672
10-Undecenoic acid
98%
Synonim(y):
Undecylenic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
tw
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Klucz InChI
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article briefly reviews the methods and mechanisms for the formation of molecular monolayers on silicon surfaces, the properties of these monolayers and current perspectives regarding their application in molecular electronic and sensing applications.