Merck
553115
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-pentenoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH(CH3)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
75-76 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC(CC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h3,5H,1,4H2,2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
QNPZXLANENFTFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Methyl-4-pentenoic acid can be synthesized from crotyl acetate via Claisen rearrangement.
Zastosowanie
3-Methyl-4-pentenoic acid may be used to synthesize:
  • trans- and cis-5-phenylseleno-3-methyl-4-pentanolides
  • trans- and cis-5-iodo-3-methyl-4-pentanolides
  • 3-methyl-4-pentene-1-ol
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The ester enolate Claisen rearrangement. Stereochemical control through stereoselective enolate formation
Ireland ER, et al.
Journal of the American Chemical Society, 98(10), 2868-2877 (1976)
Understanding the effect of allylic methyls in olefin cross-metathesis.
Courchay FC, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 585-594 (2006)
1, 2-Diferrocenylethane from an Unusual Reaction
Jr R.et al.
Journal of the American Chemical Society, 81(12), 3162-3163 (1959)
Stereoselective selenolactonization by superelectrophilic benzeneselenenyl triflate.
Murata S and Suzuki T.
Chemistry Letters (Jpn), 5, 849-852 (1987)
Back TG.
Organosilicon Chemistry, 40-40 (1999)