Merck
193097
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenoic acid
97%
Synonim(y):
Kwas (3E)-3-heksenowy, Kwas (3E)-heks-3-enowy, Kwas (E)-3-heksenowy, Kwas (E)-heks-3-enowy, Kwas 3(E)-heksenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
Klucz InChI
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
Kwas trans-3-heksenowy został użyty do przygotowania trans-3-heksen-1-olu, odczynnika wyjściowego do syntezy endo-brewikominy.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Improved synthesis ofendo-brevicomin for the control of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae).
Look M.
Journal of Chemical Ecology, 2(1), 83-86 (1976)
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes