Merck
W316903
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenoic acid
≥98%, FG
Synonim(y):
(E)-2-hexenoic acid, 3-propyl acrylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Numer FEMA:
3169
Beilstein:
1720443
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11777
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.054
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
217 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; sweet
ciąg SMILES
CCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
Klucz InChI
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, trans-2-hexenoic acid, CAS Registry Number 13419-69-7.: This study updates the safety assessment of trans-2-hexenoic acid as a fragrance ingredient (Api et al., 2023).
  • Antiviral Activity of trans-Hexenoic Acid against Coxsackievirus B and Enterovirus A71.: This research explores the antiviral properties of trans-2-hexenoic acid, demonstrating its effectiveness against Coxsackievirus B and Enterovirus A71, which are significant human pathogens. (Olasunkanmi et al., 2023).
  • Alkenyl Carboxylic Acid: Engineering the Nanomorphology in Polymer-Polymer Solar Cells as Solvent Additive.: This paper discusses the role of trans-2-hexenoic acid as a solvent additive in polymer-polymer solar cells, highlighting its impact on nanomorphology and solar cell efficiency. (Zhang et al., 2017).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes