Z190047
Wheaton amber-glass safety-coated bottle
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
Synonim(y):
amber bottle, amber bottles, bottles amber
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE cap liner
phenolic cap
round bottle
soda-lime glass bottle
Połączenie
joint threaded33-400
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 220976
Wys. × śr.
208 mm × 96 mm , Cap off size
pojemność
1000 mL