SLW1519/10
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1519/10
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round amber glass bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1519/10
Wysokość
225 mm
średnica obudowy
101 mm
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Manufactured from amber-coated borosilicate glass
- UV absorbent up to 500 nm
- Ideal for storage of light sensitive materials
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)