SLW1519/18
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 10000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1519/18
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round amber glass bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1519/18
Wysokość
410 mm
średnica obudowy
227 mm
pojemność
10000 mL
Opis ogólny
- Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Manufactured from amber-coated borosilicate glass
- UV absorbent up to 500 nm
- Ideal for storage of light sensitive materials
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)