SLW1519/04
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1519/04
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round amber glass bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
without cap
with printed trace code
without pouring ring
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1519/04
Wysokość
100 mm
średnica obudowy
56 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
- Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
- Zgodność z normą ISO 4796
- Wykonane ze szkła borokrzemowego z powłoką bursztynową
- Absorbuje promieniowanie UV do 500 nm
- Idealne do przechowywania materiałów wrażliwych na światło
- Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
- Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
Cechy i korzyści
- Tylko butelki. Dostarczane bez zakrętki lub pierścienia do nalewania
- Zgodność z normą ISO 4796
- Wykonane ze szkła borokrzemowego z powłoką bursztynową
- Absorbuje promieniowanie UV do 500 nm
- Idealne do przechowywania materiałów wrażliwych na światło
- Nadrukowany kod śledzenia umożliwiający pobranie certyfikatu partii
- Butelka o pojemności 25 ml ma szklaną krawędź i nie wymaga pierścienia do nalewania.
- Nigdy nie autoklawuj butelek z całkowicie dokręconą nakrętką. Zawsze należy ją poluzować. Nieprzestrzeganie tej procedury może doprowadzić do pęknięcia butelki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1519/04-10EA | 4061832437873 |