Z263125
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
33-400
Połączenie
Joints threaded neck (53-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216940
pojemność
2 oz (60 mL)
śr. × wys.
44 mm × 75 mm
kolor
amber
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)