Kluczowe dokumenty
Z262935
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (20-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216800
pojemność
2 oz (60 mL)
śr. × wys.
39 mm × 94 mm
kolor
clear
Opis ogólny
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informacje prawne
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)