Z247472
Coors™ porcelain mortar
O.D. × H 85 mm × 65 mm, capacity 150 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66316
śr. zewn. × wys.
85 mm × 65 mm
pojemność
150 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247472-12EA | |
Z247472-12X1EA | |
Z247472-1EA | 4061833577981 |
Z247510-12X1EA | |
Z247510-12EA | |
Z247510-1EA | 4061833308585 |