Z247510
Coors™ porcelain pestle
for Z247472
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66317
dł. tłuczka
157 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Zastosowanie
Tłuczek porcelanowy 1238 nadaje się do kruszenia, mielenia i mieszania.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z247510-12X1EA | |
Z247510-12EA | |
Z247510-1EA | 4061833308585 |