Z529516
Coors™ porcelain mortar
capacity 4000 mL, top O.D. × H 283 mm × 150 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
porcelain
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66331
pojemność
4000 mL
dł. tłuczka
280 mm
górna część śr. zewn. × wys.
283 mm × 150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z529516-1EA | 4061833569832 |
Z529540-1EA | 4061833580950 |