Key Documents
Z529508
Coors porcelain mortar
capacity 1200 mL, top O.D. × H 180 mm × 110 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66328
pojemność
1200 mL
górna część śr. zewn. × wys.
180 mm × 110 mm
Opis ogólny
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)