Kluczowe dokumenty
Z247480
Coors porcelain mortar
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiały
porcelain
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66319
śr. zewn. × wys.
105 mm × 75 mm
pojemność
300 mL
Opis ogólny
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)