Z282081
Coors™ apothecary mortar
O.D. × H 100 mm × 59 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
alumina
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60382
śr. zewn. × wys.
100 mm × 59 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282081-1EA | 4061833578759 |