SLW718234
Pyrex® Mortar
100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 718234
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
718234
SciLabware
Wysokość
60 mm
śr. zewn.
80 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
- Wykonany ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną.
- Do użytku z tłuczkiem Pyrex
- Idealny do przygotowywania mieszanek, mieszania i mielenia proszków
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)