Kluczowe dokumenty
SLW718247
Pyrex® Mortar
300 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 718247
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
718247
SciLabware
Wysokość
90 mm
śr. zewn.
120 mm
pojemność
300 mL
Opis ogólny
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego Pyrex zapewniającego najwyższą odporność na szok termiczny i korozję chemiczną.
  • Do użytku z tłuczkiem Pyrex
  • Idealny do przygotowywania mieszanek, mieszania i mielenia proszków
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)