Key Documents
SLW718242
Pyrex® Mortar
120 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 718242
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
718242
SciLabware
Wysokość
75 mm
śr. zewn.
100 mm
pojemność
120 mL
Opis ogólny
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)