Kluczowe dokumenty
WHA1821185
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 25 ea, 185 mm diam
Synonim(y):
filtry z mikrofibry szklanej
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/B, Grade GF/B circles, 185 mm, 25/pk
Materiały
borosilicate glass
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 1821-185
Whatman Article No. 28418359 (US reference)
Średnica
185 mm
grubość
0.68 mm
wielkość porów
1.0 μm
Opis ogólny
Grade GF/B: 1.0 μm
Three times thicker than GF/A with higher wet strength and significantly increased loading capacity. Combines fine particle retention with good flow rate. Particularly useful where liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions. Can be used as a finely retentive membrane prefilter. Used in LSC techniques where high loading capacity is required.
Cechy i korzyści
  • Nominalna retencja cząstek 1,0 µm
  • Odpowiedni do klarowania cieczy i/lub scyntylacji cieczy
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)