WHA1820150
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 0.26 mm diam
Synonim(y):
Z242187, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/A, circles, diam. 150 mm, pack of 100
Materiały
borosilicate glass
circles
opis
GF/A grade: fast, high loading
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1820-150
Whatman Article No. 28418323 (US reference)
Średnica
150 mm
grubość
0.26 mm
wielkość porów
1.6 μm
przydatność
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade GF/A binder-free Whatman glass fiber filters with fine particle retention, high capacity, fast flow rates for large-volume liquid and air filtration.
Cechy i korzyści
- Mają one nominalną retencję cząstek na poziomie 1,6 µm przy 98% skuteczności i nadają się do różnych zastosowań obejmujących duże ilości próbek, takich jak:
- Monitorowanie zanieczyszczenia wody i powietrza oraz filtrowanie ścieków
- Analiza żywności
- Filtrowanie kultur glonów i bakterii
- Filtracja białek
- Test radioimmunologiczny słabych emiterów β
- Grawimetryczne oznaczanie cząstek stałych unoszących się w powietrzu
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)