Z281999
Coors™ alumina mortar
O.D. × H 50 mm × 26 mm, capacity 7 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
alumina
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60358
śr. zewn. × wys.
50 mm × 26 mm
pojemność
7 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281999-1EA | 4061833309094 |
Z282049-1EA | 4061833309117 |