Kluczowe dokumenty
Z282022
Coors alumina mortar
capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41101702
NACRES:
NB.35
Materiały
alumina
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60364
śr. zewn. × wys.
75 mm × 37 mm
pojemność
30 mL
Opis ogólny
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)