Kluczowe dokumenty
Z282103
Sigma-Aldrich
Coors apothecary pestle
minimal sample contamination
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
alumina
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 60383
dł. tłuczka
110 mm
Opis ogólny
99,5% tlenek glinu to niezwykle twardy (9 w skali Mohsa), nienasiąkliwy i odporny na zużycie materiał. Kształt tłuczka ułatwia przenoszenie. Moździerz należy zamawiać osobno.
Zalecany do precyzyjnej analizy pierwiastkowej ze względu na minimalne zanieczyszczenie próbki.
Moździerz kształtowy: Glazurowana z wyjątkiem wewnętrznej powierzchni szlifierskiej i zewnętrznej powierzchni dolnej.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)