Rozdrabniacze i homogenizatory
Próbki muszą być homogenizowane do odpowiedniego stopnia analitycznego rozdrobnienia i jednorodności dla chemicznych i fizycznych metod analitycznych. Właściwe przygotowanie próbki może mieć wpływ na wydajność, jakość danych i koszt analizy. Oferujemy szeroką gamę młynów laboratoryjnych, szlifierek, sonikatorów i homogenizatorów do zgrubnego, średniego, drobnego i ultradrobnego rozdrabniania niemal każdego materiału. Narzędzia te są wykorzystywane w laboratoriach, w tym w chemii, kryminalistyce, produkcji farmaceutycznej, testowaniu żywności, materiałoznawstwie, analizie środowiskowej i zastosowaniach w naukach przyrodniczych.
- Sieje to urządzenia siatkowe używane do ręcznego oddzielania cząstek według wielkości.
- Młyny i młynki służą do rozbijania suchych lub mokrych próbek na mniejsze cząstki poprzez mielenie, kruszenie lub cięcie.
- Ostrza są używane w młynach do cięcia próbek na drobniejsze cząstki.
- Homogenizatory ręczne i stołowe dokładnie mieszają próbki chemiczne lub biologiczne przy użyciu różnych metod.
- Sonikatory to homogenizatory, które wykorzystują energię dźwiękową do mieszania cząstek w laboratoryjnych metodach ekstrakcji. Sondy są dołączone i mogą być przełączane w celu skutecznej homogenizacji różnych objętości próbek.
Czytaj więcej
Młyny
Nasze laboratoryjne młynki są idealne do mielenia wsadowego i na sucho twardych i kruchych substancji. Są one szczególnie odpowiednie do mielenia nasion, takich jak kukurydza i pszenica.
Młynki ręczne
Oferujemy gamę młynków ręcznych od DWK KIMBLE®< Dounce All-Glass tissue grinders zaprojektowany do pracy z komórkami, w których jądro pozostaje nienaruszone po homogenizacji, do ręcznego homogenizatora rotor-stator D1000 firmy Benchmark Scientific. Działa on poprzez wciąganie próbki w płynie do sondy generatora za pomocą wirnika o zmiennej prędkości, a następnie wypychanie jej przez szczeliny w stojanie. Powoduje to mechaniczne ścinanie próbki i jest przeznaczone do szybkiego homogenizowania, emulgowania, zawieszania i rozbijania próbek biologicznych.
Mortars & Pestles
Nasze mortars and pestles są zaprojektowane tak, aby były skuteczne w przypadku większych, twardszych próbek i są dostępne w różnych materiałach, aby zapewnić odporność na detergenty, wytrzymałość termiczną lub całkowicie nieprzepuszczalną powierzchnię.
Żywice szlifierskie
Molecular Grinding Resin™ została specjalnie opracowana do skutecznego rozdrabniania próbek biologicznych w celu ekstrakcji DNA, RNA i białek. Żywica posiada mikrocząsteczki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, które skutecznie rozbijają jądra i inne organelle komórkowe. Molecular Grinding Resin™ nie wiąże białek ani kwasów nukleinowych. Wystarczy wymieszać próbkę biologiczną z Molecular Grinding Resin™ i zmielić lub homogenizować próbkę.
Sonicators
Procesory ultradźwiękowe mogą być najlepszym wyborem do rozbijania komórek bakterii i przetrwalników. Mogą być stosowane do przyspieszania reakcji katalitycznych, ekstrakcji toksyn lub enzymów ze źródeł organicznych, rozpuszczania trudnych związków i emulgowania do 0,01 mm.
Homogenizatory Bench Top
Homogenizatory Benchmark Scientific Homogenizator BeadBug™ umożliwia jednoczesną homogenizację próbek wewnątrz jednorazowych mikroprobówek z zakrętką o pojemności 2 ml. Zoptymalizowany ruch mieszający powoduje szybkie rozbijanie komórek poprzez ciągłe uderzanie z dużą prędkością przez utwardzone mikrokulki. Dzięki pojemności 3 lub 6 próbek jest to idealne urządzenie dla laboratoriów o niskiej i średniej wydajności.