Z112518
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 65 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
agate
Głębokość
13 mm
śr. wewn.
50 mm
śr. zewn.
65 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z112518-1SET | 4061832329321 |